Få mere at vide
(S)-Isotimolol, Mikromol™
Artikelnummer. 17909939
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17909939 100 mg
17959609 25 mg
30464190 4 x 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 17909939 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0440.02
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
(S)-Isotimolol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (S)-Isotimolol
CAS 158636-96-5
Analyt- eller komponentnavne (S)-Isotimolol
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C13 H24 N4 O3 S
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym (S)-Isotimolol, Timolol Maleate Impurity B as S-Enantiomer, Timolol Impurity B as S-Enantiomer, Timolol related compound B as S-Enantiomer, (2S)-3-[(1,1-dimethylethyl)amino]-2-[[4-(morpholin-4-yl)-1,2,5-thiadiazol-3-yl]oxy]propan-1-ol
InChI formel InChI=1S/C13H24N4O3S/c1-13(2,3)14-8-10(9-18)20-12-11(15-21-16-12)17-4-6-19-7-5-17/h10,14,18H,4-9H2,1-3H3/t10-/m0/s1
SMIL CC(C)(C)NC[C@@H](CO)Oc1nsnc1N2CCOCC2
IUPAC navn (2S)-3-(tert-butylamino)-2-[(4-morpholin-4-yl-1,2,5-thiadiazol-3-yl)oxy]propan-1-ol
Molekylvægt (g/mol) 316.42
Mængde 100 mg
Formel vægt 316.1569 g/mol