Få mere at vide
(S)-Isopropyl-2-aminopropanoate Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (S)-Isopropyl-2-aminopropanoate Hydrochloride |
| CAS | 62062-65-1 |
| Molekylær formel | C6 H13 N O2 . H Cl |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | L-Alanine Isopropyl Ester Hydrochloride, Isopropyl L-Alaninate Hydrochloride, L-Alanine 2-Propyl Ester Hydrochloride, L-Alanine Isopropyl Ester Hydrochloride, O-Isopropyl-L-alanine Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C6H13NO2.ClH/c1-4(2)9-6(8)5(3)7;/h4-5H,7H2,1-3H3;1H/t5-;/m0./s1 |
| SMIL | Cl.CC(C)OC(=O)[C@H](C)N |
| IUPAC navn | propan-2-yl (2S)-2-aminopropanoate;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 167.634 |
| Formel vægt | 167.071 |