Få mere at vide
(S)-(+)-Isoleucine, Sigma-Aldrich™
Artikelnummer. 15880201
Skift visning
Mængde:
10 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
15880201 25 g
15870201 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15880201 Leverandør Sigma-Aldrich Leverandørnr. 8160080025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 73-32-5
Grad Research
Molekylvægt (g/mol) 131.17
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (S)-(+)-Isoleucine
Smeltepunkt 279°C to 280°C (Decomposition)
MDL nummer MFCD00064222
Synonym (S)-(+)-Isoleucine, iso-Leucine, Ile, (S)-(+)-Isoleucine
Mængde 25 g