Få mere at vide
(S)-Indoxacarb 100 μg/ml i acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30323362
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30323362 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30323362 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA14325520AL100
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-10-2026
Opdag Dr. Ehrenstorfers certificerede referencematerialer: tilgængelig i flere formater, herunder multikomponent-regulatoriske blandinger, til at drive din fødevare- og miljøanalyse med sporbar, ISO-akkrediteret kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (S)-Indoxacarb
CAS 173584-44-6
Analyt- eller komponentnavne (S)-Indoxacarb
Forsendelsestilstand +20 °C
Molekylær formel C22 H17 Cl F3 N3 O7
Koncentration 100 μg/ml
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Indeno[1,2-e][1,3,4]oxadiazine-4a(3H)-carboxylic acid, 7-chloro-2,5-dihydro-2-[[(methoxycarbonyl)[4-(trifluoromethoxy)phenyl]amino]carbonyl]-, methyl ester, (4aS)-, Indeno[1,2-e][1,3,4]oxadiazine-4a(3H)-carboxylic acid, 7-chloro-2,5-dihydro-2-[[(methoxycarbonyl)[4-(trifluoromethoxy)phenyl]amino]carbonyl]-, methyl ester, (S)-, (S)-Indoxacarb, Activyl, Advion, Advion fire ant bait, Avatar, Avaunt, Avaunt 30WDG, Avaunt 30WG, DPX-KN 128, DPX-MP 062-381, DPX-MP 062-382, DPX-MP 062-385, DPX-MP 062-390, DPX-MP 062-391, DPX-MP 062-400, Explicit, Indoxacarb, Indoxacarb MP, KN 128, Parkway Mole Cricket Bait, Provaunt, S-(+)-Indoxacarb, Steward, Steward 30WG, Steward EC, Steward Gold
InChI formel InChI=1S/C22H17ClF3N3O7/c1-33-18(30)21-10-12-9-13(23)3-8-16(12)17(21)27-28(11-35-21)19(31)29(20(32)34-2)14-4-6-15(7-5-14)36-22(24,25)26/h3-9H,10-11H2,1-2H3/t21-/m0/s1
SMIL COC(=O)N(C(=O)N1CO[C@]2(Cc3cc(Cl)ccc3C2=N1)C(=O)OC)c4ccc(OC(F)(F)F)cc4
IUPAC navn methyl (4aS)-7-chloro-2-[methoxycarbonyl-[4-(trifluoromethoxy)phenyl]carbamoyl]-3,5-dihydroindeno[1,2-e][1,3,4]oxadiazin-4a-carboxylat
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitril
Molekylvægt (g/mol) 527.83
Mængde 1 ml
Formel vægt 527,0707 g/mol