Få mere at vide
(S)-(-)-Indoline-2-carboxylic acid, 98%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10525501 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
:
5 g; Glasflaske
Artikelnummer.
10525501 5 g; Glasflaske
1 options
Artikelnummer. 10525501 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 342080050
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (S)-(-)-Indoline-2-carboxylic acid
Navn note 98%
CAS 79815-20-6
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Farve Beige til Brun
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C9H9NO2
MDL nummer MFCD00070578
Mængde 5 g
Specifik rotationstilstand −112.5° (20°C c=1,1N HCl)
Specifik rotation -112.5
Synonym s---indoline-2-carboxylic acid, s-indoline-2-carboxylic acid, 2s-2,3-dihydro-1h-indole-2-carboxylic acid, h-idc-oh, l-indoline-2-carboxylic acid, l---indoline-2-carboxylic acid, s-2,3-dihydro-1h-indole-2-carboxylic acid, s---indolin-2-carboxylic acid, 1h-indole-2-carboxylic acid, 2,3-dihydro-, 2s
InChI nøgle QNRXNRGSOJZINA-QMMMGPOBSA-N
SMIL C1C(NC2=CC=CC=C21)C(=O)O
IUPAC navn (2S)-2,3-dihydro-lH-indol-2-carboxylsyre
Molekylvægt (g/mol) 163.18
PubChem CID 2733920
Formel vægt 163.18
Procent renhed 98%
Fysisk form Pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • (S)-(-)-Indoline-2-carboxylic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 2
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H361f-Mistænkes for at skade forplantningsevnen.
  • H373-Kan forårsage organskader.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.