Få mere at vide
(S)-(-)-Indoline-2-carboxylic acid, 97+%
Artikelnummer. 11481660
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11481660 5 g 5g
11471660 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11481660 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H27009.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 79815-20-6 | C9H9NO2 | 163.176 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 79815-20-6
Molekylær formel C9H9NO2
Molekylvægt (g/mol) 163.176
MDL nummer MFCD00070578
InChI nøgle QNRXNRGSOJZINA-QMMMGPOBSA-N
Synonym s---indoline-2-carboxylic acid, s-indoline-2-carboxylic acid, 2s-2,3-dihydro-1h-indole-2-carboxylic acid, h-idc-oh, l-indoline-2-carboxylic acid, l---indoline-2-carboxylic acid, s-2,3-dihydro-1h-indole-2-carboxylic acid, s---indolin-2-carboxylic acid, 1h-indole-2-carboxylic acid, 2,3-dihydro-, 2s
PubChem CID 2733920
IUPAC navn (2S)-2,3-dihydro-lH-indol-2-carboxylsyre
SMIL C1C(NC2=CC=CC=C21)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (S)-(-)-Indoline-2-carboxylic acid
Smeltepunkt ∽177°C (decomposition)
Mængde 5 g
Optisk rotation −115° (c=1 in 1N HCl)
Formel vægt 163.18
Procent renhed ≥97%