Få mere at vide
(S)-Imazamox, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (S)-Imazamox |
| CAS | 355838-61-8 |
| Molekylær formel | C15H19N3O4 |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | 5-Methoxymethyl-2-((4S)-4-isopropyl-4-methyl-5-oxo-2-imidazolin-2-yl) Nicotinic Acid, 2-[(4S)-4,5-Dihydro-4-methyl-4-(1-methylethyl)-5-oxo-1H-imidazol-2-yl]-5-(methoxymethyl)-3-pyridinecarboxylic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C15H19N3O4/c1-8(2)15(3)14(21)17-12(18-15)11-10(13(19)20)5-9(6-16-11)7-22-4/h5-6,8H,7H2,1-4H3,(H,19,20)(H,17,18,21)/t15-/m0/s1 |
| SMIL | COCc1cnc(C2=NC(=O)[C@@](C)(N2)C(C)C)c(c1)C(=O)O |
| IUPAC navn | 5-(methoxymethyl)-2-[(5S)-5-methyl-4-oxo-5-propan-2-yl-1H-imidazol-2-yl]pyridine-3-carboxylic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 305.33 |
| Formel vægt | 305.1376 |