Få mere at vide
(S)-(+)-Ibuprofen-d3, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (S)-(+)-Ibuprofen-d3 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H18O2/c1-9(2)8-11-4-6-12(7-5-11)10(3)13(14)15/h4-7,9-10H,8H2,1-3H3,(H,14,15)/t10-/m0/s1/i3D3 |
| Procent renhed | >95% |