Få mere at vide
(S)-(+)-Ibuprofen Acid Chloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (S)-(+)-Ibuprofen Acid Chloride |
| CAS | 115588-20-0 |
| Molekylær formel | C13H17ClO |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | (alphaS)-alpha-Methyl-4-(2-methylpropyl)benzeneacetyl Chloride |
| InChI formel | InChI=1S/C13H17ClO/c1-9(2)8-11-4-6-12(7-5-11)10(3)13(14)15/h4-7,9-10H,8H2,1-3H3/t10-/m0/s1 |
| SMIL | CC(C)Cc1ccc(cc1)[C@H](C)C(=O)Cl |
| IUPAC navn | (2S)-2-[4-(2-methylpropyl)phenyl]propanoyl chloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 224.73 |
| Formel vægt | 224.0968 |