Få mere at vide
(S)-(+)-Ibuprofen, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10285271 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10285271 5 g Glasflaske 5g
10193091 1 g Glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10285271 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 333200050
 Begrænset vare
På lager
(S)-(+)-Ibuprofen, CAS # 51146-56-6, er den aktive enantomer af det ikke-steroide antiinflammatoriske lægemiddel, ibuprofen.
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Generel beskrivelse
  • Ibuprofen er et ikke-steroidt antiinflammatorisk lægemiddel, der almindeligvis anvendes i sin racemiske form
  • (S)-(+)-Ibuprofen er den aktive enantiomer af dette lægemiddel, der giver anti-inflammatorisk aktivitet
  • (S)-(+)-Ibuprofen hæmmer prostaglandinsyntesen og reducerer dermed inflammation og smerte ved indtagelse
Applikationer
  • Som den aktive enantiomer af ibuprofen bruges (S)-(+)-Ibuprofen i laboratorieforskning til farmakokinetiske undersøgelser
  • (S)-(+)-Ibuprofen kan anvendes som en inhibitor af cycloogenase 1 og 2 og en agonist af PPARalpha og PPARgamma
  • (S)-(+)-Ibuprofen kan bruges som materiale til at studere udvikling af lægemiddelleveringssystemer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 51146-56-6
Molekylær formel C13H18O2
Molekylvægt (g/mol) 206.28
MDL nummer MFCD00069289
InChI nøgle HEFNNWSXXWATRW-JTQLQIEISA-N
Synonym s-+-ibuprofen, dexibuprofen, s +-ibuprofen, s-2-4-isobutylphenyl propanoic acid, s-ibuprofen, d-ibuproten, s-+-2-4-isobutylphenyl propionic acid, s-+-4-isobutyl-alpha-methylphenylacetic acid, +-s-p-isobutylhydratropic acid, seractil
PubChem CID 39912
ChEBI CHEBI:43415
IUPAC navn (2S)-2-[4-(2-methylpropyl)phenyl]propansyre
SMIL CC(C)CC1=CC=C(C=C1)C(C)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (S)-(+)-Ibuprofen
Navn note 99%
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 49,0 °C til 53,0 °C
Farve Hvid
Flammepunkt 113 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98,5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Mængde 5 g
Specifik rotationstilstand +57,00 (20,00 °C c=2,EtOH)
Specifik rotation +57.00
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig. Andre opløseligheder: let opløselige i de fleste organiske opløsningsmidler
Formel vægt 206.28
Procent renhed 99%
Fysisk form Krystallinsk pulver eller krystaller
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • (S)-(+)-Ibuprofen
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: (S)-(+)-Ibuprofen