Få mere at vide
(S)-(+)-gamma-hydroxymethyl-gamma-butyrolacton, 97%
Artikelnummer. 10643162 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10643162 1 g Glasflaske 1g
10279793 250 mg Glasflaske 250mg
11632769 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10643162 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 337640010
 Begrænset vare
På lager
CAS: 32780-06-6 | C5H8O3 | 116,12 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 32780-06-6
Molekylær formel C5H8O3
Molekylvægt (g/mol) 116.12
MDL nummer MFCD00066224
InChI nøgle NSISJFFVIMQBRN-BYPYZUCNSA-N
Synonym s-5-hydroxymethyl dihydrofuran-2 3h-one, s-+-dihydro-5-hydroxymethyl-2 3h-furanone, s-+-dihydro-5-hydroxymethyl furanone, s-+-gamma-hydroxymethyl-gamma-butyrolactone, 5s-5-hydroxymethyl oxolan-2-one, s-5-hydroxymethyldihydrofuran-2-one, s-5-hydroxymethyl-dihydrofuran-2 3h-one, 2 3h-furanone, dihydro-5-hydroxymethyl-, 5s, s-4-hydroxymethyl butyrolactone, s-+-2',3'-dideoxyribonolactone
PubChem CID 2733813
IUPAC navn (5S)-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-on
SMIL C1CC(=O)OC1CO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (S)-(+)-γ-Hydroxymethyl-γ-butyrolactone
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Tæthed 1.2300g/mL
Kogepunkt 110°C to 115°C (2.0 mmHg)
Flammepunkt >110°C
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks 1.4680 to 1.4720
Mængde 1 g
Specifik vægtfylde 1.23
Specifik rotationstilstand +33.5° (20°C 589nm,c=3,EtOH)
Specifik rotation + 33.50
Opløselighedsinformation Solubility in water: miscible.
Formel vægt 116.12
Procent renhed 97%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • (S)-(+)-y-Hydroxymethyl-y-butyrolactone
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.