Få mere at vide
S-Hydroxy Topiramat, TRC
Artikelnummer. 30399900
Skift visning
Mængde:
1 mg
Artikelnummer. Mængde
30399900 1 mg
1 options
Artikelnummer. 30399900 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH9699501MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale S-Hydroxy Topiramate
CAS 198215-62-2
Molekylær formel C12 H21 N O9 S
Mængde 1 mg
Synonym β-D-Fructopyranose, 4,5-O-[(1S)-2-hydroxy-1-methylethylidene]-2,3-O-(1-methylethylidene)-, 1-sulfamate (9CI, ACI), 4,5-O-[(1S)-2-Hydroxy-1-methylethylidene]-2,3-O-(1-methylethylidene)-β-D-fructopyranose 1-sulfamate (ACI)
InChI formel InChI=1S/C12H21NO9S/c1-10(2)21-9-8-7(19-11(3,5-14)20-8)4-17-12(9,22-10)6-18-23(13,15)16/h7-9,14H,4-6H2,1-3H3,(H2,13,15,16)/t7-,8-,9+,11+,12+/m1/s1
SMIL CC1(C)O[C@H]2[C@@H]3O[C@@](C)(CO)O[C@@H]3CO[C@@]2(COS(=O)(=O)N)O1
IUPAC navn [(3aS,5aR,7S,8aR,8bS)-7-(hydroxymethyl)-2,2,7-trimethyl-5,5a,8a,8b-tetrahydrodi[1,3]dioxolo[4,5-a:3',5'-c]pyran-3a-yl]methylsulfamat
Molekylvægt (g/mol) 355.36
Formel vægt 355.0937