Få mere at vide
(S)-Hydroxy Timolol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (S)-Hydroxy Timolol |
| CAS | 1227468-61-2 |
| Molekylær formel | C13H24N4O4S |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | 2-[[(2S)-2-Hydroxy-3-[[4-(4-morpholinyl)-1,2,5-thiadiazol-3-yl]oxy]propyl]amino]-2-methyl-1-propanol |
| InChI formel | InChI=1S/C13H24N4O4S/c1-13(2,9-18)14-7-10(19)8-21-12-11(15-22-16-12)17-3-5-20-6-4-17/h10,14,18-19H,3-9H2,1-2H3/t10-/m0/s1 |
| SMIL | CC(C)(CO)NC[C@@H](COC1=NSN=C1N2CCOCC2)O |
| Molekylvægt (g/mol) | 332.42 |
| Formel vægt | 332.1518 |