Få mere at vide
(S)-Hydroperoxy Des(boric Acid) Bortezomib, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (S)-Hydroperoxy Des(boric Acid) Bortezomib |
| InChI formel | InChI=1S/C19H24N4O4/c1-13(2)10-17(27-26)23-18(24)15(11-14-6-4-3-5-7-14)22-19(25)16-12-20-8-9-21-16/h3-9,12-13,15,17,26H,10-11H2,1-2H3,(H,22,25)(H,23,24)/t15-,17-/m0/s1 |
| Mængde | 10 mg |
| Formel vægt | 372.1798 |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |