Få mere at vide
(S)-(+)-Histidine Hydrochloride Monohydrate, Sigma-Aldrich™
Artikelnummer. 15820201
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
15820201 100 g
15810201 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15820201 Leverandør Sigma-Aldrich Leverandørnr. 8160050100
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5934-29-2
Grad Research
Molekylvægt (g/mol) 209.63
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (S)-(+)-Histidine Hydrochloride Monohydrate
Smeltepunkt 254°C (Dec.) (Lit.)
MDL nummer MFCD00151027
Synonym ʟ-Histidine monohydrochloride monohydrate, His, ʟ-α-Amino-β-(4-imidazolyl)propionic acid monohydrochloride, ʟ-Histidine monohydrochloride monohydrate, ʟ-α-Amino-β-(4-imidazolyl)propionic acid monohydrochloride
Tæthed 1.49 g/cm3 at 20°C
Mængde 100 g