Få mere at vide
(S)-(-)-Higenamine Hydrobromide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (S)-(-)-Higenamine hydrobromide |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 2.5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H17NO3.BrH/c18-12-3-1-10(2-4-12)7-14-13-9-16(20)15(19)8-11(13)5-6-17-14;/h1-4,8-9,14,17-20H,5-7H2;1H/t14-;/m0./s1 |
| Formel vægt | 351.047 |
| Procent renhed | >95% |