Få mere at vide
(S)-Hesperetin, TRC
Artikelnummer. 30396173
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30396173 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30396173 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH289480100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Hesperetin
CAS 520-33-2
Molekylær formel C16 H14 O6
Mængde 100 mg
Synonym 4H-1-Benzopyran-4-one, 2,3-dihydro-5,7-dihydroxy-2-(3-hydroxy-4-methoxyphenyl)-, (2S)-, 4H-1-Benzopyran-4-one, 2,3-dihydro-5,7-dihydroxy-2-(3-hydroxy-4-methoxyphenyl)-, (S)-, Flavanone, 3',5,7-trihydroxy-4'-methoxy- (8CI), Hesperetin (6CI), (-)-Hesperetin, (2S)-2,3-Dihydro-5,7-dihydroxy-2-(3-hydroxy-4-methoxyphenyl)-4H-1-benzopyran-4-one, 2,3-Dihydro-5,7-dihydroxy-2-(3-hydroxy-4-methoxyphenyl)-4H-1-benzopyran-4-one, 3',5,7-Trihydroxy-4'-methoxyflavanone, 5,7,3'-Trihydroxy-4'-methoxyflavanone, Eriodictyol 4'-monomethyl ether, Hesperitin, NSC 57654, Diosmin Imp. G (EP)
InChI formel InChI=1S/C16H14O6/c1-21-13-3-2-8(4-10(13)18)14-7-12(20)16-11(19)5-9(17)6-15(16)22-14/h2-6,14,17-19H,7H2,1H3/t14-/m0/s1
SMIL COc1ccc(cc1O)[C@@H]2CC(=O)c3c(O)cc(O)cc3O2
IUPAC navn (2S)-5,7-dihydroxy-2-(3-hydroxy-4-methoxyphenyl)-2,3-dihydrochromen-4-one
Molekylvægt (g/mol) 302.28
Formel vægt 302.079