Få mere at vide
(S)-Haloxyfop-methyl, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (S)-Haloxyfop-methyl |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C17H19NO4/c1-18(21)7-6-17-10-3-5-13(20)16(17)22-15-12(19)4-2-9(14(15)17)8-11(10)18/h2-5,10-11,13,16,19-20H,6-8H2,1H3/t10-,11+,13-,16-,17-,18?/m0/s1 |
| Formel vægt | 301.131 |