missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

(S)-Gossypol (acetic acid), MedChemExpress

Artikelnummer. 16436548
Encompass_Preferred
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
50 mg
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Artikelnummer. 16436548

Brand: Medchem Express HY15464D

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress (S)-Gossypol is the isomer of a natural product Gossypol. (S)-Gossypol binds to the BH3-binding groove of Bcl-xL and Bcl-2 proteins with high affinity.

(S)-Gossypol is the isomer of a natural product Gossypol. (S)-Gossypol binds to the BH3-binding groove of Bcl-xL and Bcl-2 proteins with high affinity.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale (S)-Gossypol (acetic acid)
Fysisk form Solid
CAS 1189561-66-7
Farve Yellow
Mængde 10 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C32H34O10
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death
Synonym (S)-(+)-Gossypol acetic acid
Opløselighedsinformation DMSO : 50 mg/mL (86.41 mM; Need ultrasonic)
SMIL OC1=C2C(C=O)=C(O)C(O)=C(C(C)C)C2=CC(C)=[C@@]1[C@@]3=C(C)C=C4C(C(C)C)=C(O)C(O)=C(C=O)C4=C3O.CC(O)=O.[S]
Molekylvægt (g/mol) 578.61
Formel vægt 578.61
Procent renhed 99.01%
Grad Research
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Korrektion af produktindhold

Fisher Scientific Encompass-programmet tilbyder varer, som ikke er en del af vores distributionsportefølje. Disse produkter har typisk ikke billeder eller detaljerede beskrivelser. Vi er dog forpligtet til at forbedre din shoppingoplevelse. Brug formularen nedenfor til at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.

Produkttitel

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.

Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.