missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

(S)-Gossypol (acetic acid), MedChemExpress

Artikelnummer. 16462637
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16462637 50 mg
16436548 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16462637 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY15464D

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress (S)-Gossypol is the isomer of a natural product Gossypol. (S)-Gossypol binds to the BH3-binding groove of Bcl-xL and Bcl-2 proteins with high affinity.

(S)-Gossypol is the isomer of a natural product Gossypol. (S)-Gossypol binds to the BH3-binding groove of Bcl-xL and Bcl-2 proteins with high affinity.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale (S)-Gossypol (acetic acid)
Fysisk form Solid
CAS 1189561-66-7
Farve Yellow
Mængde 50 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C32H34O10
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death
Synonym (S)-(+)-Gossypol acetic acid
Opløselighedsinformation DMSO : 50 mg/mL (86.41 mM; Need ultrasonic)
SMIL OC1=C2C(C=O)=C(O)C(O)=C(C(C)C)C2=CC(C)=[C@@]1[C@@]3=C(C)C=C4C(C(C)C)=C(O)C(O)=C(C=O)C4=C3O.CC(O)=O.[S]
Molekylvægt (g/mol) 578.61
Formel vægt 578.61
Procent renhed 99.01%
Grad Research
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.