missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

(S)-GNE-140, MedChemExpress

Artikelnummer. 16493148
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
10mg
5mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16493148 10 mg 10mg
16445887 5 mg 5mg
16429706 50 mg -
16424446 100 mg 100mg
16400699 1 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16493148 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY100742B

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress (S)-GNE-140 is the less active enantiomer of GNE-140 which can inhibit Lactate dehydrogenase A (LDHA).

(S)-GNE-140 is the less active enantiomer of GNE-140 which can inhibit Lactate dehydrogenase A (LDHA).

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale (S)-GNE-140
Fysisk form Solid
CAS 2003234-64-6
Farve Gray
Mængde 10 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C25H23ClN2O3S2
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death
Opløselighedsinformation DMSO : 14 mg/mL (28.05 mM; Need ultrasonic and warming)
SMIL O=C1N[C@](C2=CSC=C2)(C3=CC=C(N4CCOCC4)C=C3)CC(O)=C1SC5=CC=CC=C5Cl
Molekylvægt (g/mol) 499.04
Formel vægt 499.04
Procent renhed 99.04%
Grad Research
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.