Få mere at vide
(S)-(+)-Glycidyl Nosylate, TRC
Artikelnummer. 30401356
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
30401356 10 g
1 options
Artikelnummer. 30401356 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCG61598010G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (S)-(+)-Glycidyl Nosylate
CAS 115314-14-2
Molekylær formel C9 H9 N O6 S
Mængde 10 g
InChI formel InChI=1S/C9H9NO6S/c11-10(12)7-2-1-3-9(4-7)17(13,14)16-6-8-5-15-8/h1-4,8H,5-6H2/t8-/m0/s1
SMIL [O-][N+](=O)c1cccc(c1)S(=O)(=O)OC[C@@H]2CO2
IUPAC navn [(2S)-oxiran-2-yl]methyl 3-nitrobenzenesulfonate
Molekylvægt (g/mol) 259.24
Formel vægt 259.0151