Få mere at vide
(S)-(+)-Glycidyl-nosylat, 98%
Artikelnummer. 11975151 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
2.5 g
10 g
50 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
2.5g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
11975151 50 g Glasflaske 50g
10501901 2.5 g Glasflaske 2.5g
10722194 10 g Glasflaske 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11975151 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 296420500
Request Bulk or Custom Format
CAS: 115314-14-2 | C9H9NO6S | 259,23 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 115314-14-2
Molekylær formel C9H9NO6S
Molekylvægt (g/mol) 259.23
MDL nummer MFCD00064582
InChI nøgle AIHIHVZYAAMDPM-QMMMGPOBSA-N
Synonym s-+-glycidyl nosylate, s-glycidyl nosylate, s-glycidyl 3-nitrobenzenesulfonate, s-oxiran-2-ylmethyl 3-nitrobenzenesulfonate, s-+-glycidyl 3-nitrobenzenesulfonate, glycidyl 3-nitrobenzenesulfonate, ccris 6394, 2s-+-glycidyl-3-nitrobenzenesulfonate, oxiranylmethyl s-3-nitrobenzenesulfonate, 2s-oxiran-2-yl methyl 3-nitrobenzenesulfonate
PubChem CID 146490
IUPAC navn [(2S)-oxiran-2-yl]methyl-3-nitrobenzensulfonat
SMIL [O-][N+](=O)C1=CC=CC(=C1)S(=O)(=O)OC[C@@H]1CO1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (S)-(+)-Glycidyl nosylate
Smeltepunkt 61.0°C to 65.0°C
Farve Brun-gul til hvid
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Mængde 50 g
Specifik rotationstilstand + 21.50 (20.00°C c=2,CHCl3)
Specifik rotation + 21.50
Formel vægt 259.23
Procent renhed 98%
Fysisk form Nåle eller pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • (S)-(+)-Glycidyl nosylate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.