Få mere at vide
(S)-(-)-Glycidol, TRC
Artikelnummer. 30389700
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30389700 1 g
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30389700 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCG6156901G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (S)-(-)-Glycidol
CAS 60456-23-7
Molekylær formel C3H6O2
Mængde 1 g
Synonym (2S)-2-Oxiranemethanol, (S)-Oxiranemethanol, (-)-2,3-Epoxy-1-propanol, (-)-D-Glycidol, (-)-Glycidol, (2S)-2-Oxiranylmethanol, (S)-(-)-Oxiranemethanol, (S)-Glycidol, (S)-Oxiran-2-ylmethanol, S-Glycidyl Alcohol
InChI formel InChI=1S/C3H6O2/c4-1-3-2-5-3/h3-4H,1-2H2/t3-/m0/s1
SMIL OC[C@H]1CO1
IUPAC navn [(2S)-oxiran-2-yl]methanol
Molekylvægt (g/mol) 74.08
Formel vægt 74.0368