Få mere at vide
(S)-(-)-Glycidol, 99+%, ee 99+%
Artikelnummer. 15480229
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15480229 5 g 5g
15470229 1 g 1g
15490229 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15480229 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H63502.06
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 60456-23-7 | C3H6O2 | 74,079 g/mol
(S)-(-)-Glycidol anvendes i syntesen af chirale (E)-allylalkohol-sidekæder til indføring i prostacyclin- og prostaglandinstrukturer ved krydsmetatese. Anvendes også som startreagens til at syntetisere ikke-peptidiske HIV-proteaseinhibitorer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Ansøgninger
(S)-(-)-Glycidol anvendes i syntesen af chirale (E)-allylalkohol-sidekæder til indføring i prostacyclin- og prostaglandinstrukturer ved krydsmetatese. Anvendes også som startreagens til at syntetisere ikke-peptidiske HIV-proteaseinhibitorer.
Opløselighed
Opløselig i chloroform, DMSO og methanol.
Bemærkninger
Opbevares i fryseren ved (-20 °C). Hold beholderen tæt lukket. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 60456-23-7
Molekylær formel C3H6O2
Molekylvægt (g/mol) 74.079
MDL nummer MFCD00074874
InChI nøgle CTKINSOISVBQLD-VKHMYHEASA-N
Synonym s-glycidol, s-oxiranemethanol, s---glycidol, s-oxiran-2-ylmethanol, s---2,3-epoxy-1-propanol, 2s-oxiran-2-ylmethanol, s-+-glycidol, 2s-oxiran-2-yl methanol, oxiranemethanol, 2s
PubChem CID 6973630
ChEBI CHEBI:38690
IUPAC navn [(2S)-oxiran-2-yl]methanol
SMIL C1C(O1)CO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (S)-(-)-Glycidol
Navn note ≥ee 99%
Farve Gul
Tæthed 1.116 g/mL
Kogepunkt 66 °C til 67 °C (19 mmHg)
Flammepunkt 66 °C (151 °F)
Brydningsindeks 1.433
Mængde 5 g
FN nummer UN2810
Beilstein 79783
Opløselighedsinformation Opløselig i kloroform, DMSO og methanol.
Formel vægt 74.08
Procent renhed ≥99%, ee
Fysisk form Væske