Få mere at vide
(S)-(-)-Glycidol, 99+%, ee 99+%
Artikelnummer. 15470229
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15470229 1 g 1g
15480229 5 g 5g
15490229 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15470229 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H63502.03
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 60456-23-7 | C3H6O2 | 74,079 g/mol
(S)-(-)-Glycidol anvendes i syntesen af chirale (E)-allylalkohol-sidekæder til indføring i prostacyclin- og prostaglandinstrukturer ved krydsmetatese. Anvendes også som startreagens til at syntetisere ikke-peptidiske HIV-proteaseinhibitorer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Ansøgninger
(S)-(-)-Glycidol anvendes i syntesen af chirale (E)-allylalkohol-sidekæder til indføring i prostacyclin- og prostaglandinstrukturer ved krydsmetatese. Anvendes også som startreagens til at syntetisere ikke-peptidiske HIV-proteaseinhibitorer.
Opløselighed
Opløselig i chloroform, DMSO og methanol.
Bemærkninger
Opbevares i fryseren ved (-20 °C). Hold beholderen tæt lukket. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 60456-23-7
Molekylær formel C3H6O2
Molekylvægt (g/mol) 74.079
MDL nummer MFCD00074874
InChI nøgle CTKINSOISVBQLD-VKHMYHEASA-N
Synonym s-glycidol, s-oxiranemethanol, s---glycidol, s-oxiran-2-ylmethanol, s---2,3-epoxy-1-propanol, 2s-oxiran-2-ylmethanol, s-+-glycidol, 2s-oxiran-2-yl methanol, oxiranemethanol, 2s
PubChem CID 6973630
ChEBI CHEBI:38690
IUPAC navn [(2S)-oxiran-2-yl]methanol
SMIL C1C(O1)CO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (S)-(-)-Glycidol
Navn note ee ≥99%
Farve Gul
Tæthed 1.116 g/mL
Kogepunkt 66°C to 67°C (19 mmHg)
Flammepunkt 66°C (151°F)
Brydningsindeks 1.433
Mængde 1 g
FN nummer UN2810
Beilstein 79783
Opløselighedsinformation Soluble in chloroform,DMSO and methanol.
Formel vægt 74.08
Procent renhed ≥99%, ee
Fysisk form Væske