missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
(S)-(+)-Glutamine, Sigma-Aldrich™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (S)-(+)-Glutamine |
| Smeltepunkt | 185°C (Dec.) (Lit.) |
| Synonym | ʟ-Glutamine, L-Glutamic acid-5-amide, Gln, (S)-2,5-Diamino-5-oxopentanoic acid, ʟ-Glutamic acid 5-amide, Levoglutamide, ʟ-Glutamine, (S)-2,5-Diamino-5-oxopentanoic acid, ʟ-Glutamic acid 5-amide, Levoglutamide |
| Tæthed | 1.47 g/cm3 at 20°C |
| Mængde | 25 g |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?