Få mere at vide
(S)-(+)-Glutamic Acid, Sigma-Aldrich™
Artikelnummer. 15890191
Skift visning
Mængde:
100 g
1 kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
15890191 100 g
15800201 1 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15890191 Leverandør Sigma Aldrich Leverandørnr. 8160040100
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 56-86-0
Grad Research
Molekylvægt (g/mol) 147.13
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (S)-(+)-Glutamic Acid
Smeltepunkt 160°C
MDL nummer MFCD00002634
Synonym (S)-(+)-Glutamic acid, L-α-Aminoglutaric acid, Glu, L-alpha-Aminoglutaric acid, (S)-(+)-Glutamic acid
Tæthed 1.54 g/cm3 at 20°C
Mængde 100 g