Få mere at vide
S-Gboxin, MedChemExpress
Beskrivelse
S-Gboxin, a functional analogue of Gboxin, inhibits growth of mouse and human glioblastoma (GBM) with an IC50 of 470 nM. Antitumour activity.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | S-Gboxin |
| CAS | 2101317-21-7 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C27H32F3IN2O2 |
| Mængde | 50 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 93.33 mg/mL (155.43 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 1 mg/mL (1.67 mM; ultrasonic and warming and heat to 67°C) |
| SMIL | CC(C)[C@@H]1CC[C@@H](C)C[C@H]1OC(CN2C(C=CC=C3)=C3[N+](C)=C2C4=CC(C(F)(F)F)=CC=C4)=O.[I-] |
| Molekylvægt (g/mol) | 600.45 |
| Formel vægt | 600.45 |
| Vis mere |