Få mere at vide
(S)-(+)-Fenfluramine Hydrochloride, TRC
Artikelnummer. 30399383
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30399383 1 g
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30399383 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCF2475961G
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (S)-(+)-Fenfluramine Hydrochloride
CAS 3239-45-0
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C12H16F3N • HCl
Mængde 1 g
Synonym (αS)-N-Ethyl-α-methyl-3-(trifluoromethyl)benzeneethanamine Hydrochloride, (+)-N-Ethyl-α-methyl-m-(trifluoromethyl)phenethylamine Hydrochloride, Adifax, Adipomin, Glypolix, Isomeride, S5614 HCl, (+)-Fenfluramine Hydrochloride, Dexfenfluramine Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C12H16F3N.ClH/c1-3-16-9(2)7-10-5-4-6-11(8-10)12(13,14)15;/h4-6,8-9,16H,3,7H2,1-2H3;1H/t9-;/m0./s1
SMIL C[C@H](NCC)CC1=CC=CC(C(F)(F)F)=C1.Cl
Molekylvægt (g/mol) 231.263646
Procent renhed >95