Få mere at vide
S-Ethylisothio Urea, Hydrobromide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | S-Ethylisothiourea, Hydrobromide |
| CAS | 1071-37-0 |
| Molekylær formel | C3 H8 N2 S . Br H |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C3H8N2S.BrH/c1-2-6-3(4)5;/h2H2,1H3,(H3,4,5);1H |
| SMIL | Br.CCSC(=N)N |
| IUPAC navn | ethyl carbamimidothioate;hydrobromide |
| Molekylvægt (g/mol) | 185.09 |
| Formel vægt | 183.967 |