Få mere at vide
S-Ethylglutathion, TRC
Artikelnummer. 30376993
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30376993 5 mg
30381392 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30376993 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCE9185005MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 24425-52-3
Molekylær formel C12 H21 N3 O6 S
Molekylvægt (g/mol) 335.38
IUPAC navn (2S)-2-amino-5-[[(2R)-1-(carboxymethylamino)-3-ethylsulfanyl-1-oxopropan-2-yl]amino]-5-oxopentansyre
SMIL CCSC[C@H](NC(=O)CC[C@H](N)C(=O)O)C(=O)NCC(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale S-Ethylglutathione
Mængde 5 mg
InChI formel InChI=1S/C12H21N3O6S/c1-2-22-6-8(11(19)14-5-10(17)18)15-9(16)4-3-7(13)12(20)21/h7-8H,2-6,13H2,1H3,(H,14,19)(H,15,16)(H,17,18)(H,20,21)/t7-,8-/m0/s1
Formel vægt 335.1151