Få mere at vide
S-Ethyl thiopropionate, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11471407
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11471407 100 g 100g
11451407 5 g 5g
11461407 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11471407 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B24918.22
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2432-42-0
Molekylær formel C5H10OS
Molekylvægt (g/mol) 118.194
MDL nummer MFCD00027016
InChI nøgle HNEVHBHRLCAKKQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym s-ethyl thiopropionate, ethyl thiopropionate, propanethioic acid, s-ethyl ester, thiopropionic acid s-ethyl ester, 1-ethylsulfanyl propan-1-one, ethanethiol propionate, acmc-1ceeh, propanethioicacid,s-ethylester, thiopropionic acid, s-ethyl ester, propanethioic acid,s-ethyl ester
PubChem CID 75513
IUPAC navn S-ethyl propanethioate
SMIL CCC(=O)SCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale S-Ethyl thiopropionate
Tæthed 0.958
Kogepunkt 137°C to 138°C
Flammepunkt 27°C (80°F)
Lugt Stench
Brydningsindeks 1.459
Mængde 100 g
FN nummer UN1993
Beilstein 1740740
Formel vægt 118.2
Procent renhed 97%