Få mere at vide
S-Ethylthioacetat, 98+%
Artikelnummer. 11433444
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11433444 25 g 25g
11423444 5 g 5g
11443444 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11433444 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10680.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-11-2026
CAS: 625-60-5 | C4H8OS | 104,167 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 625-60-5
Molekylær formel C4H8OS
Molekylvægt (g/mol) 104.167
MDL nummer MFCD00015178
InChI nøgle APTGPWJUOYMUCE-UHFFFAOYSA-N
Synonym s-ethyl thioacetate, ethanethioic acid, ethyl ester, ethanethioic acid, s-ethyl ester, ethyl thiolacetate, ethyl ethanethioate, ethanethioic acid s-ethyl ester, s-ethyl thiolacetate, acetic acid, thio-, ethyl ester, thioethyl compound, acetic acid, thio-, s-ethyl ester
PubChem CID 61171
IUPAC navn S-ethylethanethioat
SMIL CCSC(=O)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale S-Ethyl thioacetate
Kogepunkt 116 °C til 117 °C
Flammepunkt 20 °C (68 °F)
Lugt Stank
Mængde 25 g
FN nummer UN1993
Beilstein 1737643
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand
Formel vægt 104.18
Procent renhed ≥98%