Få mere at vide
S-Ethyl Ester-, (3-Hydroxypropyl)propyl- Carbamothioic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | EPTC-3-hydroxypropyl |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H19NO2S/c1-3-6-10(7-5-8-11)9(12)13-4-2/h11H,3-8H2,1-2H3 |
| Formel vægt | 205.1136 |