Få mere at vide
(S)-Ethyl 2,6-Diisocyanatohexanoat, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (S)-Ethyl 2,6-Diisocyanatohexanoate |
| CAS | 45172-15-4 |
| Molekylær formel | C10H14N2O4 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | L-Lysine diisocyanate ethyl ester |
| InChI formel | InChI=1S/C10H14N2O4/c1-2-16-10(15)9(12-8-14)5-3-4-6-11-7-13/h9H,2-6H2,1H3/t9-/m0/s1 |
| SMIL | CCOC(=O)[C@H](CCCCN=C=O)N=C=O |
| IUPAC navn | ethyl (2S)-2,6-diisocyanatohexanoat |
| Molekylvægt (g/mol) | 226.22 |
| Formel vægt | 226.0954 |