Få mere at vide
(-)-(S)-Equol, MedChemExpress
Artikelnummer. 16493088
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16493088 10 mg
16479646 50 mg
16462616 25 mg
16445827 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16493088 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY100583
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 22-09-2026
MedChemExpress (-)-(S)-Equol is a high affinity ligand for estrogen receptor β with a Ki of 0.73 nM.
(-)-(S)-Equol is a high affinity ligand for estrogen receptor β with a Ki of 0.73 nM.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (-)-(S)-Equol
CAS 531-95-3
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C15H14O3
Mængde 10 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 100 mg/mL (412.76 mM; Need ultrasonic and warming)
SMIL OC1=CC=C2C[C@@H](C3=CC=C(O)C=C3)COC2=C1
Molekylvægt (g/mol) 242.27
Formel vægt 242.27
Procent renhed 98.78%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-Kinase/protease