Få mere at vide
(S)-Epichlorohydrin, TRC
Artikelnummer. 30368979
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30368979 1 g
1 options
Artikelnummer. 30368979 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCE5823101G
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (S)-Epichlorohydrin
CAS 67843-74-7
Molekylær formel C3 H5 Cl O
Mængde 1 g
Synonym Oxirane, 2-(chloromethyl)-, (2S)-, Oxirane, (chloromethyl)-, (2S)- (9CI), Oxirane, (chloromethyl)-, (S)-, (2S)-2-(Chloromethyl)oxirane, (+)-2-(Chloromethyl)oxirane, (+)-Epichlorohydrin, (2S)-2-(Chloromethyl)oxirane, (S)-(+)-Epichlorohydrin, (S)-(Chloromethyl)oxirane, (S)-1-Chloro-2,3-epoxypropane, (S)-2-Chloromethyloxirane, (S)-Epichlorhydrin, (S)-Epichlorohydrin, 2(S)-Epichlorohydrin
InChI formel InChI=1S/C3H5ClO/c4-1-3-2-5-3/h3H,1-2H2/t3-/m1/s1
SMIL ClC[C@@H]1CO1
IUPAC navn (2S)-2-(chloromethyl)oxirane
Molekylvægt (g/mol) 92.52
Formel vægt 92.0029