Få mere at vide
(S)-(+)-Epichlorhydrin, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11383446
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11383446 25 g 25g
11363446 1 g 1g
11373446 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11383446 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L14298.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 67843-74-7 | C3H5ClO | 92.52 g/mol
(S)-(+)-Epichlorhydrin anvendes til syntese af macquarimiciner og hydroxyisoxazolidiner og (+)-cis-sylvaticin, som er et potentielt antitumormiddel. Det bruges til at syntetisere inhibitorer af fedtsyreoxidation som potentielle metaboliske modulatorer. Det fungerer som opløsningsmiddel for naturlige og syntetiske harpikser, gummier, celluloseestere og ethere, maling, lak, negle-emaljer, lakker og cement til celluloid. Det bruges også som en stabilisator og også nyttigt som et bifunktionelt alkyleringsmiddel med potentiale til at danne DNA-tværbindinger.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Ansøgninger
(S)-(+)-Epichlorhydrin anvendes til syntese af macquarimiciner og hydroxyisoxazolidiner og (+)-cis-sylvaticin, som er et potentielt antitumormiddel. Det bruges til at syntetisere inhibitorer af fedtsyreoxidation som potentielle metaboliske modulatorer. Det fungerer som opløsningsmiddel for naturlige og syntetiske harpikser, gummier, celluloseestere og ethere, maling, lak, negle-emaljer, lakker og cement til celluloid. Det bruges også som en stabilisator og også nyttigt som et bifunktionelt alkyleringsmiddel med potentiale til at danne DNA-tværbindinger.
Opløselighed
Blandbar med chloroform og methanol. Ikke blandbar med vand.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Opbevares på et køligt sted. Inkompatibel med syrer, baser, ammoniak, aminer, natrium- og natriumoxider, zink, magnesium, aluminium og dets legeringer og halogenider.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 67843-74-7
Molekylær formel C3H5ClO
Molekylvægt (g/mol) 92.52
MDL nummer MFCD00077760
InChI nøgle BRLQWZUYTZBJKN-GSVOUGTGSA-N
Synonym s-+-epichlorohydrin, s-epichlorohydrin, 2s-2-chloromethyl oxirane, s-chloromethyl oxirane, s-3-chloropropylene oxide, s-2-chloromethyl oxirane, epichlorohydrin, +, unii-scr89b4r6o, ccris 6388
PubChem CID 149428
ChEBI CHEBI:37145
IUPAC navn (2S)-2-(chlormethyl)oxiran
SMIL ClC[C@@H]1CO1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (S)-(+)-Epichlorohydrin
Tæthed 1.18
Kogepunkt 116°C to 117°C
Flammepunkt 32°C (90°F)
Brydningsindeks 1.438
Mængde 25 g
FN nummer UN2023
Beilstein 1420784
Opløselighedsinformation Miscible with chloroform and methanol. Immiscible with water.
Optisk rotation +35° (c=1 in Methanol)
Formel vægt 92.53
Procent renhed ≥98%