Få mere at vide
(S)-(+)-Epichlorohydrin, 98%, ACROS Organics™
Artikelnummer. 10076043 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
5g; Glass bottle
Artikelnummer.
10076043 5g; Glass bottle
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10076043 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 349020050
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (S)-(+)-Epichlorohydrin
CAS 67843-74-7
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Farve Colorless to Yellow
Tæthed 1.1830g/mL
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glass bottle
Molekylær formel C3H5ClO
Brydningsindeks 1.4365 to 1.4385 (20°C, 589nm)
MDL nummer MFCD00077760
Mængde 5 g
Specifik rotationstilstand + 34.00 (20.00°C 589nm,c=1,MeOH)
Specifik rotation +31° to +37° (20°C, 589nm) (c=1, MeOH)
Synonym s-+-epichlorohydrin, s-epichlorohydrin, 2s-2-chloromethyl oxirane, s-chloromethyl oxirane, s-3-chloropropylene oxide, s-2-chloromethyl oxirane, epichlorohydrin, +, unii-scr89b4r6o, ccris 6388
InChI nøgle BRLQWZUYTZBJKN-GSVOUGTGSA-N
SMIL ClC[C@@H]1CO1
IUPAC navn (2S)-2-(chloromethyl)oxirane
Molekylvægt (g/mol) 92.52
PubChem CID 149428
ChEBI CHEBI:37145
Formel vægt 92.52
Procent renhed ≥97.5%
Fysisk form Liquid