Få mere at vide
(S)-Efavirenz, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Efavirenz |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H9ClF3NO2/c15-9-3-4-11-10(7-9)13(14(16,17)18,21-12(20)19-11)6-5-8-1-2-8/h3-4,7-8H,1-2H2,(H,19,20)/t13-/m0/s1 |
| Formel vægt | 315.0274 |
| Procent renhed | >95% |