missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
(S)-Duloxetine Phthalamide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (S)-Duloxetine Phthalamide |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C26H23NO4S/c1-27(25(28)20-11-4-5-12-21(20)26(29)30)16-15-23(24-14-7-17-32-24)31-22-13-6-9-18-8-2-3-10-19(18)22/h2-14,17,23H,15-16H2,1H3,(H,29,30)/t23-/m0/s1 |
| Formel vægt | 445.1348 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?