Få mere at vide
(S)-Duloxetine Phthalamide, Mikromol
Beskrivelse
(S)-Duloxetine Phthalamide, Mikromol
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (S)-Duloxetine Phthalamide |
| CAS | 199191-67-8 |
| Analyt- eller komponentnavne | (S)-Duloxetine Phthalamide |
| Forsendelsestilstand | Ice pack (-20°C) |
| Molekylær formel | C26 H23 N O4 S |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Benzoic acid, 2-[[methyl[(3S)-3-(1-naphthalenyloxy)-3-(2-thienyl)propyl]amino]carbonyl]-, 2-[[Methyl[(3S)-3-(1-naphthalenyloxy)-3-(2-thienyl)propyl]amino]carbonyl]benzoic acid |
| InChI formel | InChI=1S/C26H23NO4S/c1-27(25(28)20-11-4-5-12-21(20)26(29)30)16-15-23(24-14-7-17-32-24)31-22-13-6-9-18-8-2-3-10-19(18)22/h2-14,17,23H,15-16H2,1H3,(H,29,30)/t23-/m0/s1 |
| Løsningstype | Neat |
| SMIL | CN(CC[C@H](Oc1cccc2ccccc12)c3cccs3)C(=O)c4ccccc4C(=O)O |
| Vis mere |