Få mere at vide
(S)-Duloxetine Phthalamide, Mikromol
Artikelnummer. 30458742
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30458742 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30458742 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1122.240025
Discover Mikromol- your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
(S)-Duloxetine Phthalamide, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (S)-Duloxetine Phthalamide
CAS 199191-67-8
Analyt- eller komponentnavne (S)-Duloxetine Phthalamide
Forsendelsestilstand Ice pack (-20°C)
Molekylær formel C26 H23 N O4 S
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Benzoic acid, 2-[[methyl[(3S)-3-(1-naphthalenyloxy)-3-(2-thienyl)propyl]amino]carbonyl]-, 2-[[Methyl[(3S)-3-(1-naphthalenyloxy)-3-(2-thienyl)propyl]amino]carbonyl]benzoic acid
InChI formel InChI=1S/C26H23NO4S/c1-27(25(28)20-11-4-5-12-21(20)26(29)30)16-15-23(24-14-7-17-32-24)31-22-13-6-9-18-8-2-3-10-19(18)22/h2-14,17,23H,15-16H2,1H3,(H,29,30)/t23-/m0/s1
Løsningstype Neat
SMIL CN(CC[C@H](Oc1cccc2ccccc12)c3cccs3)C(=O)c4ccccc4C(=O)O
IUPAC navn 2-[methyl-[(3S)-3-(1-naphthyloxy)-3-(2-thienyl)propyl]carbamoyl]benzoic acid
Molekylvægt (g/mol) 445.53
Mængde 25 mg
Formel vægt 445.1348 g/mol