missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

(S)-(-)-Dropropizine N-Oxide, TRC

Artikelnummer. 30133739
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
100 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30133739 250 mg
17923675 25 mg
17922565 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30133739 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD681530250MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 152237-40-6
Molekylær formel C13 H20 N2 O3
Molekylvægt (g/mol) 252.31
Synonym 1,2-Propanediol, 3-(1-oxido-4-phenyl-1-piperazinyl)-, (S)- (9CI), 1,2-Propanediol, 3-(4-phenyl-1-piperazinyl)-, N-oxide, (S)-, Levodropropizine N-Oxide
IUPAC navn (2S)-3-(1-oxido-4-phenylpiperazin-1-ium-1-yl)propane-1,2-diol
SMIL OC[C@@H](O)C[N+]1([O-])CCN(CC1)c2ccccc2

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Levodropropizine N-Oxide
Mængde 250 mg
InChI formel InChI=1S/C13H20N2O3/c16-11-13(17)10-15(18)8-6-14(7-9-15)12-4-2-1-3-5-12/h1-5,13,16-17H,6-11H2/t13-/m0/s1
Formel vægt 252.1474
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.