missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
(S)-(-)-Dropropizine N,N-Dioxide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (S)-(-)-Dropropizine N,N-Dioxide |
| CAS | 2098198-51-5 |
| Molekylær formel | C13 H20 N2 O4 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | (2S)-3-(1,4-dioxido-4-phenyl-1-piperazinyl)-1,2-propanediol |
| InChI formel | InChI=1S/C13H20N2O4/c16-11-13(17)10-14(18)6-8-15(19,9-7-14)12-4-2-1-3-5-12/h1-5,13,16-17H,6-11H2/t13-,14?,15?/m0/s1 |
| SMIL | OC[C@@H](O)CN1(=O)CCN(=O)(CC1)c2ccccc2 |
| IUPAC navn | (2S)-3-(1,4-dioxo-4-phenyl-1$l^{5},4$l^{5}-diazinan-1-yl)propane-1,2-diol |
| Molekylvægt (g/mol) | 268.31 |
| Formel vægt | 268.1423 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?