Få mere at vide
(S)-Dolaphenine hydrochloride, MedChemExpress
Beskrivelse
(S)-Dolaphenine hydrochloride is a component of Dolastatin 10 (HY-15580). Dolastatin 10, an antineoplastic agent, inhibits tubulin polymerization.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (S)-Dolaphenine hydrochloride |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 135383-60-7 |
| Farve | Light Yellow |
| Mængde | 1 g |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C11H13ClN2S |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 50 mg/mL (207.68 mM) ∣H2O : ≥ 50 mg/mL (207.68 mM) |
| SMIL | N[C@H](C1=NC=CS1)CC2=CC=CC=C2.Cl |
| Molekylvægt (g/mol) | 240.75 |
| Vis mere |