Få mere at vide
Tocris Bioscience™ (S)-(+)-Dimethindene maleate
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18782604
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18782604 10 mg
18712634 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18782604 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 1425/10
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
M2-selective antagonist
(S)-(+)-Dimethindene maleate is an enantiomer that is a subtype-selective M2 muscarinic receptor antagonist (pKi values are 7.08, 7.78, 6.70 and 7.00 for M1, M2, M3 and M4 receptors respectively). Also H1 histamine receptor antagonist (pKi = 7.48). Allows formation of extended pluripotent stem (EPS) cells in combination with CHIR 99021 (Cat.No. 4423), minocycline hydrochloride (Cat.No. 3268) and human leukemia inhibitory factor.
For more information about how Dimethindene maleate may be used, see our protocol: Generation and Propagation of EPS cells (LCDM Cocktail) .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 136152-65-3
Molekylær formel C24H28N2O4
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (S)-(+)-Dimethindene maleate
Mængde 10 mg
Formel vægt 408.5
Renhed >99%
Molekylvægt (g/mol) 408.498