Få mere at vide
(+)-(S)-Dihydrokavain, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dihydrokavain |
| Mængde | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H16O3/c1-16-13-9-12(17-14(15)10-13)8-7-11-5-3-2-4-6-11/h2-6,10,12H,7-9H2,1H3/t12-/m0/s1 |
| Formel vægt | 232.1099 |