missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

S-Desmethyl-S-(2-hydroxy-2-methylpropyl) Rosuvastatin tert-Butyl Ester, TRC

Artikelnummer. 30349527
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
25 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30349527 10 mg
30365917 25 mg
30360564 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30349527 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD29175010MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 1714147-49-5
Molekylær formel C29H42FN3O7S
Molekylvægt (g/mol) 595.72
Synonym Rosuvastatin EP Impurity A T-Butyl Ester
SMIL FC1=CC=C(C2=NC(N(C)S(=O)(CC(O)(C)C)=O)=NC(C(C)C)=C2/C=C\C(O)CC(O)CC(OC(C)(C)C)=O)C=C1

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale S-Desmethyl-S-(2-hydroxy-2-methylpropyl) Rosuvastatin tert-Butyl Ester
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C29H42FN3O7S/c1-18(2)25-23(14-13-21(34)15-22(35)16-24(36)40-28(3,4)5)26(19-9-11-20(30)12-10-19)32-27(31-25)33(8)41(38,39)17-29(6,7)37/h9-14,18,21-22,34-35,37H,15-17H2,1-8H3/b14-13+
Formel vægt 595.2727
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.