missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

S-Desmethyl-S-(2-hydroxy-2-methylpropyl) Rosuvastatin Sodium, TRC

Artikelnummer. 30132821
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30132821 100 mg
30011378 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30132821 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD291735100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 1714147-50-8
Molekylær formel C25 H33 F N3 O7 S . Na
Molekylvægt (g/mol) 561.6
Synonym (3R,5S,6E)-7-[4-(4-Fluorophenyl)-2-[[(2-hydroxy-2-methylpropyl)sulfonyl]methylamino]-6-(1-methylethyl)-5-pyrimidinyl]-3,5-dihydroxy-6-heptenoic Acid Sodium Salt (1:1), Rosuvastatin Calcium Imp. A (EP) as Sodium Salt, (3R,5S,6E)-7-[4-(4-Fluorophenyl)-6-(1-methylethyl)-2-[methyl[(2-hydroxy-2-methylpropyl)sulfonyl]amino]-5-pyrimidinyl]-3,5-dihydroxy-6-heptenoic Acid Sodium, Rosuvastatin EP Impurity A;
IUPAC navn sodium;(E,3R,5S)-7-[4-(4-fluorophenyl)-2-[(2-hydroxy-2-methylpropyl)sulfonyl-methylamino]-6-propan-2-ylpyrimidin-5-yl]-3,5-dihydroxyhept-6-enoate
SMIL [Na+].CC(C)c1nc(nc(c2ccc(F)cc2)c1\C=C\[C@@H](O)C[C@@H](O)CC(=O)[O-])N(C)S(=O)(=O)CC(C)(C)O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale (3R,5S,6E)-7-(4-(4-Fluorophenyl)-2-(((2-hydroxy-2-methylpropyl)sulfonyl)(methyl)amino)-6-(1-methylethyl)pyrimidin-5-yl)-3,5-dihydroxyhept-6-enoic Acid Sodium Salt
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C25H34FN3O7S.Na/c1-15(2)22-20(11-10-18(30)12-19(31)13-21(32)33)23(16-6-8-17(26)9-7-16)28-24(27-22)29(5)37(35,36)14-25(3,4)34;/h6-11,15,18-19,30-31,34H,12-14H2,1-5H3,(H,32,33);/q;+1/p-1/b11-10+;/t18-,19-;/m1./s1
Formel vægt 561.1921
Procent renhed >95%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.